Y0002168
Sulfaméthizole pour assurer la compatibilité entre les systèmes
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Sulfaméthizol, 4-amino-N-(5-méthyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzènesulfonamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Famille d'API
sulfamethizole
Fabricant/nom de marque
EDQM
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1nnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)s1
InChI
1S/C9H10N4O2S2/c1-6-11-12-9(16-6)13-17(14,15)8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5H,10H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
VACCAVUAMIDAGB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable