Principaux documents
SAAR2233540
Ethyl alcohol, Pure
absolute, univAR
Synonyme(s) :
Ethanol, absolute alcohol, non-denatured ethanol
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
46.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191601
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Gamme de produits
univAR
Qualité
absolute
Conditionnement
poly bottle of 1 × 2.5 L (SAAR2233540LP)
pkg of 25 L (SAAR2233540ME)
dilution
(for laboratory use only)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Analysed reagent
For laboratory use only
Informations légales
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
greener alternative product