SAAR1122220
Acétate d′ammonium
crystals, univAR™
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
univAR™
Forme
crystals
solid
Conditionnement
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR1122220EM)
Pf
110-112 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
Clé InChI
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable