Documents
1.01091
Supelco
Aluminium hydroxide
powder, hydrargillite EMPLURA®
Synonyme(s) :
Aluminium hydroxide, Hydrargillite
About This Item
Formule linéaire :
Al(OH)3 · x H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
78.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352305
Numéro de classement CE :
244-492-7
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPLURA®
Forme
powder
Perte
30.0-35.0% loss on ignition, 700°C
pH
8-9 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Pf
300 °C (Elimination of water of crystallisation)
Solubilité
water: insoluble at 20 °C
Densité
2.42 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
~90 g/100 mL
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Traces de cations
Fe: ≤0.01%
Na: ≤0.3%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/Al.3H2O/h;3*1H2
Clé InChI
MXRIRQGCELJRSN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
  • Investigation into the Influence of the Process Parameters on the Stability of a Poly(Vinyl)-Alcohol-Based Coating System.: Discusses the stabilization of polymeric materials using aluminium hydroxide, emphasizing its importance in material science for enhancing the durability and performance of coatings (Canale et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Identity: conforms
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO): ≤ 0.05 %
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
Na (Sodium): ≤ 0.3 %
Loss on ignition (700°C): 30.0 - 35.0 %
Bulk density: about 90 g/100ml
Particle size (<&#8199;150&#8199;&#181;m): about 90
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1