Documents
1.00030
Supelco
Acétonitrile
≥99.9% (GC), gradient grade, suitable for HPLC, Reag. Ph Eur, LiChrosolv®
Synonyme(s) :
ACN, Cyanométhane, Cyanure de méthyle, Éthylnitrile
About This Item
Formule linéaire :
CH3CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
41.05
Numéro Beilstein :
741857
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
200-835-2
Nomenclature NACRES :
NA.03
product name
Acétonitrile, gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur
Qualité
gradient grade
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Densité de vapeur
1.41 (vs air)
Pression de vapeur
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
LiChrosolv®
Pureté
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
524 °C
973 °F
Limite d'explosivité
16 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.02% Water
Résidus d'évap.
≤2.0 mg/L
Couleur
APHA: ≤10
Transmittance
193 nm, ≥60%
195 nm, ≥80%
230 nm, ≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.344 (lit.)
Point d'ébullition
81-82 °C (lit.)
Pf
−45 °C (lit.)
Température de transition
flash point 2 °C
Densité
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clé InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Avec leur haute transmittance UV, leur faible teneur en particules, leur acidité/alcalinité réduite et leur petit résidu après évaporation, les solvants LiChrosolv® sont la solution idéale pour la reproductibilité de vos séparations. Puisque les séparations sont normalement effectuées dans des conditions de gradient en HPLC analytique, nous proposons des solvants "de qualité gradient" et des solvants "de qualité isocratique". Cela vous permet de minimiser l'effet de gradient du solvant utilisé.
Application
L'acétonitrile est utilisé comme :
  • solvant pour la phase mobile pendant l'extraction en phase solide (SPE) pour la préconcentration en bisphénol A (BPA) dans des échantillons de thé.
  • solvant d'extraction des composés organiques volatils à partir d'échantillons concentrés d'air intérieur.
  • solvant de rinçage pour la verrerie.
Notes préparatoires
Produit filtré sur un filtre de 0,2 μm
Autres remarques
Découvrez divers accessoires et équipements de sécurité pour la manipulation sans danger des solvants en laboratoire afin d'améliorer votre niveau de sécurité dès la première utilisation.
Informations légales
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Determination of bisphenol A in tea samples by solid phase extraction and liquid chromatography coupled to mass spectrometry.
Ala A S, et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 147, 598-604 (2019)
An assessment of indoor air concentrations and health risks of volatile organic compounds in three primary schools.
Sait S C, et al.
International Journal of Hygiene and Environmental Health, 214, 36-46 (2011)
Articles
Ultra-high performance liquid chromatographic (UHPLC) separation of 12 nucleosides using Supel™ Carbon LC column in 15 minutes for use in identification and quantitation of nucleoside biomarkers.
Ultra-high performance liquid chromatographic (UHPLC) separation of polar herbicides, paraquat and diquat using SupelTM Carbon LC column with baseline resolution, excellent peak shape, and good lot-to-lot reproducibility.
HPLC method on Purospher® RP-18e column analyzes ephedrine and pseudoephedrine HCl in traditional Chinese medicine.
Discovery® C18 column aids in HPLC method development for quantifying ephedrine and pseudoephedrine in traditional Chinese medicine.
Afficher tout
Protocoles
HPTLC was used to analyze caffeine in coffee. Filtration of coffee through a PTFE syringe filter was the only sample preparation. Quantitation was conducted with a TLC scanner.
Sildenafil, sold under the brand name Viagra, among others, is a medication used to treat erectile dysfunction and pulmonary arterial hypertension.
Contenu apparenté
High-Performance Liquid Chromatography method ensures total chromatographic purity analysis of Fingolimod Hydrochloride, offering rapid accuracy.