Principaux documents
PHL85772
Sennidin A
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(9R)-9-[(9R)-2-carboxy-4,5-dihydroxy-10-oxo-9H-anthracen-9-yl]-4,5-dihydroxy-10-oxo-9H-anthracene-2-carboxylic acid, Dihydroxydianthrone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H18O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
538.46
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C30H18O10/c31-17-5-1-3-13-21(15-7-11(29(37)38)9-19(33)25(15)27(35)23(13)17)22-14-4-2-6-18(32)24(14)28(36)26-16(22)8-12(30(39)40)10-20(26)34/h1-10,21-22,31-34H,(H,37,38)(H,39,40)
Clé InChI
JPMRHWLJLNKRTJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable