Principaux documents
PHL85773
Sennidin B
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(9S)-9-[(9R)-2-carboxy-4,5-dihydroxy-10-oxo-9H-anthracen-9-yl]-4,5-dihydroxy-10-oxo-9H-anthracene-2-carboxylic acid
10 MG
324.00 CHF
324.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
324.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H18O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
538.46
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
324.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 mai 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C30H18O10/c31-17-5-1-3-13-21(15-7-11(29(37)38)9-19(33)25(15)27(35)23(13)17)22-14-4-2-6-18(32)24(14)28(36)26-16(22)8-12(30(39)40)10-20(26)34/h1-10,21-22,31-34H,(H,37,38)(H,39,40)/t21-,22+
Clé InChI
JPMRHWLJLNKRTJ-SZPZYZBQSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable