Principaux documents
PHL83320
Notopterol
phyproof® Reference Substance
10 MG
415.00 CHF
415.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
415.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H22O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
415.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C/C(CC(C=C(C)C)O)=C\COC1=C2C(OC(C=C2)=O)=CC3=C1C=CO3
InChI
1S/C21H22O5/c1-13(2)10-15(22)11-14(3)6-8-25-21-16-4-5-20(23)26-19(16)12-18-17(21)7-9-24-18/h4-7,9-10,12,15,22H,8,11H2,1-3H3/b14-6+
Clé InChI
BKIACVAZUKISOR-MKMNVTDBSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qiong Wang et al.
Cell reports, 32(11), 108158-108158 (2020-09-17)
The traditional Chinese medicinal herb Notopterygium incisum Ting ex H.T. Chang has anti-rheumatism activity, and a mass spectrometry assay of patients' serum after administration of the herb revealed that notopterol is the most abundant component enriched. However, the functions of