Principaux documents
PHL84250
(+)-Peucedanol
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H16O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.27
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[o]1c2c(cc[c]1=O)cc(c(c2)O)C[C@@H](O)C(O)(C)C
InChI
1S/C14H16O5/c1-14(2,18)12(16)6-9-5-8-3-4-13(17)19-11(8)7-10(9)15/h3-5,7,12,15-16,18H,6H2,1-2H3/t12-/m1/s1
Clé InChI
WRTWKAQFZYXAEJ-GFCCVEGCSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. K
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3