Principaux documents
PHL84233
Liquiritin apioside
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Liquiritigenin 4′-apiosylglucoside
10 MG
557.00 CHF
557.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
557.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H30O13
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
550.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
557.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥85.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@@](C1)(O)CO)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)CO)Oc3ccc(cc3)[C@H]4Oc5c(ccc(c5)O)C(=O)C4
InChI
1S/C26H30O13/c27-9-19-20(31)21(32)22(39-25-23(33)26(34,10-28)11-35-25)24(38-19)36-14-4-1-12(2-5-14)17-8-16(30)15-6-3-13(29)7-18(15)37-17/h1-7,17,19-25,27-29,31-34H,8-11H2/t17-,19+,20+,21-,22+,23-,24+,25-,26+/m0/s1
Clé InChI
FTVKHUHJWDMWIR-DWMQJYMWSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3