Principaux documents
PHL83520
Ligustroflavone
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Nuezhenoside
10 MG
510.00 CHF
510.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
510.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C33H40O18
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
724.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
510.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)CO[C@@H]6O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]6O)O)O)C)Oc3cc4[o]c(c[c](c4c(c3)O)=O)c5ccc(cc5)O
Clé InChI
NULBHTHMVOCGOE-ZBCCAYPVSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable