Principaux documents
81391
Sigma-Aldrich
Poly(4-vinylpyridine), cross-linked
2 % cross-linked with divinylbenzene
Synonyme(s) :
Reillex® 402
25 G
89.30 CHF
100 G
277.00 CHF
89.30 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
89.30 CHF
100 G
277.00 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
89.30 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Réticulation
2 % cross-linked with divinylbenzene
Perte
≤10% loss on drying, 110°C
Chaîne SMILES 
n2ccc(cc2)C=C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C10H10.C7H7N/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-3-5-8-6-4-7/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2
Clé InChI
HUEZUDXJCGHIHG-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Reillex is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable