Principaux documents
PHL83471
Apigenin 7-glucuronide
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
4′,5,7-Trihydroxyflavone 7-glucuronide, Scutellarin
5 MG
427.00 CHF
427.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
427.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H18O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
446.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
427.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C21H18O11/c22-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(24)15-11(23)5-10(6-14(15)31-13)30-21-18(27)16(25)17(26)19(32-21)20(28)29/h1-7,16-19,21-23,25-27H,(H,28,29)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
Clé InChI
JBFOLLJCGUCDQP-ZFORQUDYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha cannabis
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable