Documents
04480585
Luteolin-7-O-β-D-glucuronide
primary reference standard
Synonyme(s) :
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5-hydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-7-yl-β-D-glucopyranosiduronic acid, 3′,4′,5,7-Tetrahydroxy-7-β-D-glucopyranuronoside flavone, 3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 7-glucuronide, Cyanidenon 7-glucuronide, Cyanidenon-7-O-β-D-glucuronic acid, Luteolin 7-O-β-D-glucuronopyranoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H18O12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
462.36
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
HWI
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)c(O)c4
InChI
1S/C21H18O12/c22-9-2-1-7(3-10(9)23)13-6-12(25)15-11(24)4-8(5-14(15)32-13)31-21-18(28)16(26)17(27)19(33-21)20(29)30/h1-6,16-19,21-24,26-28H,(H,29,30)/t16-,17-,18+,19-,21?/m0/s1
Clé InChI
VSUOKLTVXQRUSG-DAZJWRSOSA-N
Description générale
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Application
Reference Standard in the analysis of herbal medicinal products
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)