Principaux documents
PHL82647
Schizandrin C
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Schisandrin C, Schizandrin C, Wuweizisu C
10 MG
674.00 CHF
674.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
674.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H24O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
384.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
674.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC1=C2C(OCO2)=CC3=C1C(C(OC)=C(OCO4)C4=C5)=C5CC(C)C(C)C3
InChI
1S/C22H24O6/c1-11-5-13-7-15-19(27-9-25-15)21(23-3)17(13)18-14(6-12(11)2)8-16-20(22(18)24-4)28-10-26-16/h7-8,11-12H,5-6,9-10H2,1-4H3
Clé InChI
HTBWBWWADZJXID-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable