1609895
USP
Schisandrin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Schizandrin, (+)-Schizandrin, Schisandrin, Schisandrine, Wuweizi alcohol A, Wuweizichun A
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
schisandrin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1cc2C[C@H](C)[C@@](C)(O)Cc3cc(OC)c(OC)c(OC)c3-c2c(OC)c1OC
InChI
1S/C24H32O7/c1-13-9-14-10-16(26-3)20(28-5)22(30-7)18(14)19-15(12-24(13,2)25)11-17(27-4)21(29-6)23(19)31-8/h10-11,13,25H,9,12H2,1-8H3/t13-,24-/m0/s1
Clé InChI
YEFOAORQXAOVJQ-RZFZLAGVSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Northern Schisandra Fruit
- Northern Schisandra Fruit Dry Extract
- Northern Schisandra Fruit Powder
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable