Principaux documents
PHL80966
(+)-Dihydrocinchonine
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Hydrocinchonine, Dihydrocinchonine
25 MG
356.00 CHF
356.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
356.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H24N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.41
Beilstein:
4296749
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
356.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Pf
269-272 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC[C@H]1CN2CC[C@H]1C[C@@H]2[C@@H](O)c3ccnc4ccccc34
InChI
1S/C19H24N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h3-7,9,13-14,18-19,22H,2,8,10-12H2,1H3/t13-,14-,18+,19-/m0/s1
Clé InChI
WFJNHVWTKZUUTR-QAMTZSDWSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable