C80407
Cinchonidine
96%
Synonyme(s) :
(−)-Cinchonidine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
96%
Forme
powder
Activité optique
[α]23/D −109.2°, c = 1.5 in ethanol
Pf
204-206 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O[C@@H]([C@@H]1C[C@@H]2CCN1C[C@@H]2C=C)c3ccnc4ccccc34
InChI
1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14-,18-,19+/m0/s1
Clé InChI
KMPWYEUPVWOPIM-KODHJQJWSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP2D6(1565)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)