CRM52422
Acequinocyl
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
2-(Acetyloxy)-3-dodecyl-1,4-naphthalenedione, 3-Acetoxy-2-dodecyl-1,4-naphthoquinone, 3-Dodecyl-1,4-dihydro-1,4-dioxo-2-naphthyl acetate
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCC1=C(OC(C)=O)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C24H32O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-21-22(26)19-15-13-14-16-20(19)23(27)24(21)28-18(2)25/h13-16H,3-12,17H2,1-2H3
Clé InChI
QDRXWCAVUNHOGA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1 Inhalation
Organes cibles
Blood, Lungs
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable