94961
Terbuthylazine Metabolite CSAA036479 hydrochloride
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-4-(1-carboxy-1-methylethylamino)-6-aminotriazine hydrochloride, 2-[(4-Amino-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-methylpropanoic acid hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Gamme de produits
PESTANAL®
Essai
≥95.0 % (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC1=NC(NC(C)(C)C(O)=O)=NC(N)=N1.Cl
InChI
1S/C7H11N5O3.ClH/c1-7(2,3(13)14)12-5-9-4(8)10-6(15)11-5;/h1-2H3,(H,13,14)(H4,8,9,10,11,12,15);1H
Clé InChI
QQWQWJFOHCPBKX-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable