Principaux documents
S475971
DISPERSE BLUE 60
AldrichCPR
S475971-50MG
191.00 CHF
191.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S475971-50MG
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C20H17N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.37
Numéro MDL:
191.00 CHF