Principaux documents
32641
Supelco
S-Metolachlor Metabolite CGA 368208
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
[(2-Ethyl-6-methyl-phenyl)-carbamoyl]-methanesulfonic acid sodium salt
100 MG
591.00 CHF
591.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
591.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H14NNaO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
591.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
[Na+].CCc1cccc(C)c1NC(=O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C11H15NO4S.Na/c1-3-9-6-4-5-8(2)11(9)12-10(13)7-17(14,15)16;/h4-6H,3,7H2,1-2H3,(H,12,13)(H,14,15,16);/q;+1/p-1
Clé InChI
WWFKJLARXKHBKN-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
S-Metolachlor Metabolite CGA 368208 may be used as a pestanal standard for the estimation of the analyte in surface water and groundwater samples using direct injection liquid chromatography-electrospray ionization-mass spectrometry (LC-ESI-MS) operating in multiple reaction monitoring (MRM).[1]
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
A multimethod for the determination of 150 pesticide metabolites in surface water and groundwater using direct injection liquid chromatography-mass spectrometry.
Reemtsma, et al.
Journal of Chromatography A, 1271(1), 95-104 (2013)