Principaux documents
91011
Supelco
N-Phenyl-p-phenylenediamine
analytical standard
Synonyme(s) :
4-Aminodiphenylamine, Variamine Blue RT Base
About This Item
Formule linéaire :
C6H5NHC6H4NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.24
Beilstein:
908935
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
68-72 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H12N2/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,13H2
Clé InChI
ATGUVEKSASEFFO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
390.2 °F
Point d'éclair (°C)
199 °C