241393
N-Phenyl-p-phenylenediamine
98%
Synonyme(s) :
4-Aminodiphenylamine, Variamine Blue RT Base
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Pf
68-72 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: 10 mg/mL, clear, very dark red (Violet to brown to black solution)
Chaîne SMILES
Nc1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H12N2/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,13H2
Clé InChI
ATGUVEKSASEFFO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
390.2 °F
Point d'éclair (°C)
199 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves