819819
Échantillonneur à exclusion de taille TOYOPEARL® HMW, (HW-55, 65, 75F), particules de 45 µm
HMW, phase hydroxylated methacrylic polymer, bottle of 3 × 150 mL, particle size 45 μm
Synonyme(s) :
Support pour exclusion par la taille TOYOPEARL®
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Forme
slurry
Conditionnement
bottle of 3 × 150 mL
Fabricant/nom de marque
Tosoh 19819
Paramètres
3 bar max. pressure
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
hydroxylated methacrylic polymer phase
Dimension de pores
45 μm particle size
pH de fonctionnement
2-13
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Catégories apparentées
Description générale
- Méthacrylate de grande résistance mécanique pour utilisation à des débits élevés
- Stabilité dans les solvants organiques
- Possibilité de remplir les colonnes par pression à (5 à 7 bars)
- Grande plage de pH : 2 à 12
Livrés en suspension dans l′éthanol aqueux à 20%.
Les milieux Toyopearl sont employés pour le fractionnement de mélanges de protéines et autres composés de poids moléculaire élevé, sur une grande étendue de tailles (les fenêtres de poids moléculaires spécifiques reportés ci-dessous ont été déterminées avec des protéines globulaires). Ils peuvent également être utilisés pour des analyses diverses, telles que la séparation ARN/protéines, la séparation d′oligosaccharides par degré de polymérisation et l′isolation de l′agglutinine tout en conservant un taux d′hémagglutination élevé.
Ces produits sont disponibles selon différentes tailles de particules:
- Superfin (20-40 microns): les plus grandes efficacité et pression utilisable; également utile en filtration sur gel sur couche mince
- Fin (30-60 microns): recommandé pour les opérations préparatives en laboratoire.
- Medium (40-90 microns) et Gros (50-100 microns): Utilisés en chromatographie préparative à grande échelle où un débit élevé et une faible pression sont essentiels
Caractéristiques
Forme physique
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
103.1 °F
Point d'éclair (°C)
39.5 °C