Principaux documents
Z609838
Bohlender PTFE tubing
I.D. × O.D. 8.0 mm × 10.0 mm, L 10 m
1 PKG
170.00 CHF
170.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 avril 2025
Changer de vue
1 PKG
170.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41105108
Nomenclature NACRES :
NB.35
170.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 avril 2025
Conditionnement
pkg of 10 m
Fabricant/nom de marque
Bohlender
Disponibilité
not available in USA and Canada
D.I. × D.E.
8.0 mm × 10.0 mm
Longueur
10 m
Taille de la paroi
1.0 mm
Informations légales
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH