Principaux documents
819311
TSKgel® SuperHZ2500 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
eCl@ss :
32110501
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
TSKgel® SuperHZ2500 HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
Matériaux
stainless steel hardware
Agence
suitable for USP L21
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 19311
Paramètres
0.4 mL/min flow rate
40 bar max. pressure
60 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
polystyrene-divinylbenzene phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
30 Å
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
TSKgel SuperHZ2500 columns are packed with rigid, porous, polymer beads. They are used for the non-aqueous separation of solvent-soluble small molecules and oligomers less than 20,000 Da. The THF shipping solvent may be replaced by a limited number of organic solvents.
Forme physique
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation