819313
TSKgel® SuperHZ4000 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
About This Item
Produits recommandés
product name
TSKgel® SuperHZ4000 HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
Matériaux
stainless steel hardware
Agence
suitable for USP L21
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 19313
Paramètres
0.4 mL/min flow rate
35 bar max. pressure
80 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
polystyrene-divinylbenzene phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
200 Å
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Forme physique
Informations légales
Colonne analytique
Colonne de garde
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)