818386
TSKgel® SuperQ-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 8 mm, ammonium ion, quaternary phase
About This Item
Produits recommandés
product name
TSKgel® SuperQ-5PW HPLC Column, phase ammonium ion, quaternary, L × I.D. 7.5 cm × 8 mm, 10 μm particle size, glass
Matériaux
glass
Agence
suitable for USP L23
Gamme de produits
TSKgel®
Caractéristiques
counter ion Cl-
Fabricant/nom de marque
Tosoh 18386
Paramètres
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
≤45 °C temperature
1.2 mL/min flow rate
200 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
7.5 cm × 8 mm
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
ammonium ion, quaternary phase
Taille des particules
10 μm
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
anion exchange
Description générale
Informations légales
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)