818387
TSKgel® SuperQ-5PW (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 21.5 mm, ammonium ion, quaternary phase
About This Item
Produits recommandés
product name
TSKgel® SuperQ-5PW HPLC Column, phase ammonium ion, quaternary, L × I.D. 15 cm × 21.5 mm, 13 μm particle size
Matériaux
stainless steel hardware
Agence
suitable for USP L23
Gamme de produits
TSKgel®
Caractéristiques
counter ion Cl-
Fabricant/nom de marque
Tosoh 18387
Paramètres
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
≤45 °C temperature
200 bar max. pressure
8 mL/min flow rate
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 21.5 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
ammonium ion, quaternary phase
Taille des particules
13 μm
Dimension de pores
1000 Å
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
anion exchange
Description générale
Informations légales
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)