Documents
705934
SAFC
N-Cbz-cis-4-Hydroxy-L-proline methyl ester
97%
Synonyme(s) :
Methyl (2S,4S)-N-Cbz-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H17NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
80-85 °C
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@@H]1C[C@H](O)CN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H17NO5/c1-19-13(17)12-7-11(16)8-15(12)14(18)20-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-12,16H,7-9H2,1H3/t11-,12-/m0/s1
Clé InChI
VVKAGQHUUDRPOI-RYUDHWBXSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable