Principaux documents
808801
TSKgel® G4000SW (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 8 mm, diol phase
Synonyme(s) :
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
L × D.I.:
30 cm × 8 mm
Taille des particules:
13 μm
Groupe de la matrice active:
diol phase
Matrice:
spherical silica
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Colonne HPLC d'exclusion stérique TSKgel® (type SW), phase diol, L × I.D. 30 cm × 8 mm, 13 μm particle size, glass
Matériaux
glass
Agence
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 08801
Paramètres
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
0.8 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
20 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
30 cm × 8 mm
Matrice
spherical silica
Groupe de la matrice active
diol phase
Taille des particules
13 μm
pH de fonctionnement
2.5-7.5
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Forme physique
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Colonne analytique