Documents
808805
TSKgel® SW Type (10 µm) HPLC Column
L x I.D. 4 cm × 8 mm, diol phase
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
product name
TSKgel® SW-Type Guard Column, phase diol, L × I.D. 4 cm × 8 mm, 10 μm particle size, glass
Matériaux
glass
Agence
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 08805
Paramètres
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
0.8 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
4 cm × 8 mm
Matrice
spherical silica
Groupe de la matrice active
diol phase
Taille des particules
10 μm
pH de fonctionnement
2.5-7.5
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Guard Column for 30 and 60 cm x 7.5mmID TSKgel® G2000SW, G3000SW, G4000SW columns.
Forme physique
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)