808004
TOYOPEARL® AF-Formyl-650M Bulk Media
phase aldehyde, bottle of 25 mL, 65 μm particle size
Synonyme(s) :
TOYOPEARL® AF-Formyl-650M Bulk Media
About This Item
Produits recommandés
Description
AF-Formyl-650M
Phase filter (Formyl)
Shipping solvent (20% (v/v) ethanol)
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Forme
aqueous slurry in 1% glutaraldehyde
Conditionnement
bottle of 25 mL
Fabricant/nom de marque
Tosoh 08004
Tosoh TOYOPEARL® AF, 08004
Ampleur du marquage
40-70 μeq/mL ligand density
Paramètres
≤3 bar pressure
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
aldehyde phase
Taille des particules
65 μm
Dimension de pores
1000 Å
pH
6-9
Technique de séparation
affinity
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Forme physique
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
102.2 °F
Point d'éclair (°C)
39 °C