Principaux documents
806728
TSKgel® G3000SW (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 21.5 mm, diol phase
Synonyme(s) :
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
eCl@ss :
32110501
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Colonne HPLC d'exclusion stérique TSKgel® (type SW), phase diol, L × I.D. 30 cm × 21.5 mm, 13 μm particle size
Matériaux
stainless steel hardware
Agence
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 06728
Paramètres
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
10-30 °C temperature
15 bar max. pressure
8 mL/min flow rate
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
30 cm × 21.5 mm
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
diol phase
Taille des particules
13 μm
Dimension de pores
250 Å
pH de fonctionnement
2.5-7.5
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
As the first generation of silica-based SEC columns, TSKgel G3000SW columns provide excellent separation of proteins and other biomolecules with molecular weights up to 500,000 Da. The TSKgel G3000SW columns are available in 10μm particle size in Glass and Stainless Steel analytical columns. Particle sizes of 13μm are used to pack 30cm and 60cm x 21.5mm ID columns, respectively, for semi-preparative purifications.
Forme physique
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation