1445547
USP
USP mAb 002, Monoclonal IgG1
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Monoclonal IgG1
About This Item
Produits recommandés
Poids mol.
~150,000 Da
Conditionnement
pkg of 2 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
−70°C
Description générale
Can be used as:
- an independent control material for method development, training, and method transfer
- an internal assay control for standardization of physico-chemical testing
Application
- Size-Exclusion Chromatography
- Capillary SDS Electrophoresis (Reduced and Nonreduced)
- Analysis of N-Linked Oligosaccharides
- Sialic Acid Analysis
- Intact Mass
- Sequence identification by peptide mapping
Caractéristiques et avantages
- 4 Unique proteins with unique quality attributes
- Extensively characterized for confidence in method development
- Technical Note available
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Discover our wide variety of products for intact mass analysis of monoclonal antibodies, including size-exclusion columns (SEC), ion exchange columns, reverse-phase columns, HPLC buffers, MALDI matrices and standards, high-purity solvents, reagents, tools for protein sample preparation, and certified reference materials.
Découvrez notre grande variété de produits pour l'analyse de la masse intacte des anticorps monoclonaux, notamment des colonnes d'exclusion stérique (SEC), des colonnes à échange d'ions, des colonnes de phase inverse, des tampons de HPLC, des matrices et étalons MALDI, des solvants de haute pureté, des réactifs, des outils pour la préparation des échantillons de protéines et des matériaux de référence certifiés.
Commandez parmi une large gamme d'étalons de référence primaires hautement caractérisés, à utiliser avec les monographies USP-NF pour les essais de substances médicamenteuses et de formes galéniques, d'excipients pharmaceutiques, d'ingrédients alimentaires et de compléments alimentaires.
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.