Principaux documents
78884
Supelco
[(3R)-3-Hydroxydecanoyl]-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonyme(s) :
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxodecyl]oxy]-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt
10 MG
345.00 CHF
345.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
345.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17D3H30NO5
Poids moléculaire :
334.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
345.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Activité optique
[α]/D -22.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Ampleur du marquage
≥99%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[N+](C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCCCC)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C17H33NO5/c1-5-6-7-8-9-10-14(19)11-17(22)23-15(12-16(20)21)13-18(2,3)4/h14-15,19H,5-13H2,1-4H3/t14-,15-/m1/s1/i2D3
Clé InChI
VCRSQDIROUELAR-ZRFWCEMQSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3