Principaux documents
59273
Éléments filtrants pour unité de filtration SSI
Precolumn, pore size 0.5 μm
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pkg of 10 ea
Dimension de pores
0.5 μm
Description générale
Choisissez des éléments filtrants de 0.5 ou de 2 microns dans l′unité filtrante haute pression SSI.
Informations légales
SSI is a trademark of Scientific Systems, Inc.
Pièce de rechange
Articles
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Identifiez et corrigez les problèmes couramment rencontrés en chromatographie liquide haute performance (HPLC), afin de restaurer les performances de votre colonne.