Principaux documents
581372-U
Supelco
Ascentis® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
Synonyme(s) :
Ascentis RP18 HPLC Guard Column
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
L × D.I.:
2 cm × 4 mm
Superficie:
450 m2/g
Taille des particules:
5 μm
Groupe de la matrice active:
C18 (octadecyl) phase
Dimension de pores:
100 Å
Matrice:
fully porous particle
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Cartouche Ascentis® C18 Supelguard, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 2 ea
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
Ascentis®
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
pkg of 2 ea
Ampleur du marquage
25% Carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
2 cm × 4 mm
Superficie
450 m2/g
Impuretés
5 ppm metals
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å
Plage de pH de fonctionnement
2-8
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Note de bas de page
Kit includes one cartridge, a stand-alone holder, a piece of tubing, 2 nuts and ferrules (10mm i.d guard requires the purchase of 567499-U)
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Massimo Tacchini et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 146, 1-6 (2017-08-26)
The genus Echinacea (Asteraceae) includes species traditionally used in phytotherapy. Among them, Echinacea pallida (Nutt.) Nutt. root extracts are characterized by a representative antiproliferative activity, due to the presence of acetylenic compounds. In this study, supercritical fluid extraction (SFE) was