57316-U
SPME Fiber Assembly
for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 24 ga
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
SPME Fiber Assembly Bare Fused Silica, needle size 24 ga, for use with manual holder
Matériaux
fused silica fiber
plain orange hub
Taille de l'aiguille
24 ga
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
L des fibres
1 cm
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with manual holder
Autre catégorie plus écologique
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.
La microextraction en phase solide (SPME) est une technique de préparation d'échantillons sans solvant, qui se sert de fibres enrobées pour extraire les analytes d'intérêt de l'échantillon avant analyse par GC ou HPLC.