Documents
57328-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
DVB/CAR/PDMS, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 50 μm (DVB layer), 30 μm (CAR/PDMS layer)
Synonyme(s) :
FIBRE SPME StableFlex1CM, PK3, MANUEL, DVB/CARBOXEN-PDMS 50/30UM
About This Item
Code UNSPSC :
41115724
Nomenclature NACRES :
NB.21
product name
Fibres SPME Divinylbenzene/Carboxen/Polydimethylsiloxane (DVB/CAR/PDMS), needle size 24 ga, for use with manual holder
Matériaux
StableFlex fiber
plain gray hub
Taille de l'aiguille
24 ga
Conditionnement
pk of 3
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
Technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
L des fibres
1 cm
Groupe de la matrice active
DVB/CAR/PDMS coating
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
for use with manual holder
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Nous nous engageons à vous proposer des alternatives plus respectueuses de l'environnement, respectant au moins l'un des 12 principes pour une chimie plus verte. Ce produit est utilisé en microextraction en phase solide (SPME). La SPME est l'une des technologies de préparation d'échantillons les plus respectueuses de l'environnement : en effet, il s'agit d'une technique d'extraction sans solvant, les fibres de SPME sont ré-utilisables et cette technique génère très peu de déchets, ce qui s'inscrit dans les principes "Prévention des déchets" et "Solvants et produits auxiliaires plus sûrs". Cliquez ici pour de plus amples informations.
Application
Composés aromatiques
Autres remarques
Des différences d′apparence sont possibles. Des taches plus sombres peuvent être visibles sur la fibre, mais cela n′aura pas d′impact sur la performance du produit.
Note de bas de page
Revêtement lié à un centre en silice fondue flexible, proposant un meilleur revêtement sur une fibre moins friable. Il peut y avoir de légères différences dans la sélectivité de l′extraction par rapport au même revêtement sur un centre en silice fondue conventionnel.
Informations légales
StableFlex is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Service Clients
Déjà en possession de ce produit ?
Edgar Amavizca et al.
Scientific reports, 7, 41310-41310 (2017-02-02)
Remote effects (occurring without physical contact) of two plant growth-promoting bacteria (PGPB) Azospirillum brasilense Cd and Bacilus pumilus ES4 on growth of the green microalga Chlorella sorokiniana UTEX 2714 were studied. The two PGPB remotely enhanced the growth of the
Helena M Leal et al.
Scientific reports, 7(1), 17965-17965 (2017-12-23)
Anecdotes related to preferential mosquito bites are very common, but to date there is no complete explanation as to why one out of two people systematically receives more mosquito bites than the other when both are equally accessible. Here we
Odimar Z Zanardi et al.
Scientific reports, 8(1), 455-455 (2018-01-13)
Under laboratory conditions, mating activity in Asian citrus psyllid (ACP) started 4 days after emergence, peaked at day 7, and showed a clear window of activity starting 8 h into the photophase and extending through the first hour of the scotophase.
M Caldeira et al.
Journal of chromatography. A, 1254, 87-97 (2012-07-28)
Allergic asthma represents an important public health issue, most common in the paediatric population, characterized by airway inflammation that may lead to changes in volatiles secreted via the lungs. Thus, exhaled breath has potential to be a matrix with relevant
Sanja Risticevic et al.
Journal of chromatography. A, 1251, 208-218 (2012-07-10)
Metabolomics currently represents one of the fastest growing high-throughput molecular analysis platforms that refer to the simultaneous and unbiased analysis of metabolite pools constituting a particular biological system under investigation. In response to the ever increasing interest in development of
Protocoles
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.
Les hautes performances, la fiabilité et la reproductibilité de la HS-SPME associée à la GC/MS pour la détermination des COV dans l'eau ont été prouvées dans un essai interlaboratoires. La nouvelle norme ISO 17943, basée sur la HS-SPME, constitue une amélioration des méthodes officielles existantes dédiées à cette détermination en termes de sensibilité et de sélectivité.
Separation of various pyrazines and sulfur compounds including carbon disulfide and dimethyl disulfide.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEAfficher plus