Principaux documents
55068
Adaptateur PEEK 10-32 pour M6, trou de 0.020 inch
Synonyme(s) :
Adaptateur pour tuyau
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Matériaux
PEEK adapter
Description
for chromatography applications
Conditionnement
pkg of 1 ea
Paramètres
1000 psi max. pressure (69 bar)
Volume engendré de l'adaptateur
0.30 μL
Diam. de l'orifice
0.020 in. (0.50 mm)
Raccords
10-32 female for 1/16 in. O.D. tubing (fingertight fitting included)
M6 female
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis