Principaux documents
842197
Adapter for HPLC Columns, 1/4-28 to 10-32
PEEK, pkg of 1 ea
Synonyme(s) :
TSKgel® Adapter, PEEK
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Adapter, 1/4-28 to 10-32, PEEK, PEEK, pkg of 1 ea
Matériaux
PEEK
Gamme de produits
TSKgel®
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Tosoh 42197
Technique(s)
HPLC: suitable
Raccords
for 1/4-28 A
for 10-32 B
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation