55050-U
Kit RheBuild®
for use with 8125/8126 valves
About This Item
Produits recommandés
Compatibilité
for use with 8125/8126 valves
Description générale
Vannes Rhéodyne
Ces kits contiennent tous les outils et pièces nécessaires pour réparer une vanne d′injection Rhéodyne. Les pièces fournies sont celles qui ont le plus de risques d′être endommagées, usées ou perdues. Les kits pour vannes d′injection à chargement avant incluent les éléments suivants : un joint de rotor, un stator, un joint d′isolation, un guide-aiguille, un nécessaire de nettoyage pour l′orifice d′injection, deux clés 6 pans, les instructions d′utilisation, ainsi qu′un mini-manuel. Les pièces peuvent varier en fonction du modèle de vanne.
Ces kits contiennent tous les outils et pièces nécessaires pour réparer une vanne d′injection Rhéodyne. Les pièces fournies sont celles qui ont le plus de risques d′être endommagées, usées ou perdues. Les kits pour vannes d′injection à chargement avant incluent les éléments suivants : un joint de rotor, un stator, un joint d′isolation, un guide-aiguille, un nécessaire de nettoyage pour l′orifice d′injection, deux clés 6 pans, les instructions d′utilisation, ainsi qu′un mini-manuel. Les pièces peuvent varier en fonction du modèle de vanne.
Informations légales
RheBuild is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)