1.06268
Acétate de sodium
anhydrous for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Acétate de sodium, Acide acétique, sel sodique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥99.0% (perchloric acid titration)
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
607 °C
Puissance
3530 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Impuretés
≤0.01% Insoluble matter
Perte
≤1% loss on drying, 120 °C
pH
7.5-9.2 (20 °C, 30 g/L in H2O)
Point d'ébullition
>400 °C (decomposition)
Pf
324 °C (decomposition)
Température de transition
flash point >250 °C
Solubilité
365 g/L
Densité
1.52 g/cm3 at 20 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Traces de cations
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.05%
Mg: ≤0.002%
heavy metals: ≤0.001%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
- Fast automated online xylanase activity assay using HPAEC-PAD.: This study utilizes sodium acetate in a novel automated method for xylanase activity measurement, enhancing analytical efficiency and precision (Cürten et al., 2018).
- Preparation and properties of type-specific M antigen isolated from a group A, type 1 hemolytic streptococcus.: The study uses sodium acetate for preparing bacterial antigens, showing its utility in microbiological and immunological analyses (Lancefield and Perlmann, 1952).
Liaison
Remarque sur l'analyse
Identité : test réussi
Aspect de la solution : test réussi
Fraction insoluble : ≤ 0,01 %
pH (5 %, eau) : 7,0 à 9,2
Chlorures (Cl) : ≤ 0,002 %
Phosphates (PO₄) : ≤ 0,001 %
Sulfates (SO₄) : ≤ 0,003 %
Métaux lourds (ACS) : ≤ 0,001 %
Al (aluminium) : ≤ 0,001 %
Ca (calcium) : ≤ 0,005 %
Cu (cuivre) : ≤ 0,0003 %
Fe (fer) : ≤ 0,001 %
K (potassium) : ≤ 0,05 %
Mg (magnésium) : ≤ 0,002 %
Perte au séchage (120 °C) : ≤ 1,0 %
Conforme aux spécifications ACS et au chapitre "Réactifs" de la pharmacopée européenne
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets
The article describes the sample preparation and photometric determination of silver concentration in water samples using Spectroquant® photometers and test kits.