P0532
Phthaldialdehyde Reagent
Solution Complete
Synonyme(s) :
OPA
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1ccccc1C([H])=O
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-6H
Clé InChI
ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)