500518
Mélangeur statique à faible volume (50-250μL)
housing, Binary, PEEK
Synonyme(s) :
BOÎTIER ASI EN PEEK, ENTRÉE BINAIRE
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PEEK
Raccords
10-32 ASI in-line housing for 1/16 in. O.D. tubing
Compatibilité
for use with ASI low volume mixer cartridge
Description générale
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)