SML3129
NIK SMI1
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
(R)-6-(3-((3-Hydroxy-1-methyl-2-oxopyrrolidin-3-yl)-ethynyl)phenyl)-4-methoxypicolinamide, 6-[3-[2-[(3R)-3-Hydroxy-1-methyl-2-oxo-3-pyrrolidinyl]ethynyl]phenyl]-4-methoxy-2-pyridinecarboxamide, NIK small molecule inhibitor 1, NIK-SMI1
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC(C1=NC(C2=CC(C#C[C@]3(C(N(CC3)C)=O)O)=CC=C2)=CC(OC)=C1)=O
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable