SML1174
ML120B
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
MLN120B, N-(6-Chloro-7-methoxy-9H-pyrido[3,4-b]indol-8-yl)-2-methyl-3-pyridinecarboxamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C19H15ClN4O2/c1-10-11(4-3-6-22-10)19(25)24-17-16-13(8-14(20)18(17)26-2)12-5-7-21-9-15(12)23-16/h3-9,23H,1-2H3,(H,24,25)
Clé InChI
ZNOLRTPMNMPLHY-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable