Principaux documents
28683-U
Supelco
Humonic Optiflow 520 Glassware Kit
About This Item
Code UNSPSC :
41112500
Nomenclature NACRES :
SB.54
Application(s)
environmental
Description générale
This kit includes: glassware (flow tube), squeeze bulb, and flexible tubing.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable